Merck
462330
Sigma-Aldrich
Poly(1-decene), hydrogenated
Mixture of trimer and tetramer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH[(CH2)7CH3]]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
粘度
20 cSt(40 °C)(lit.)
bp
>316 °C (lit.)
密度
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCC=C
関連するカテゴリー
詳細
Hydrogenated poly(1-decene) is prepared by the hydrogenation of the mixture of isoparaffinic molecules (trimer and tetramer).
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
462330-BULK:
462330-250ML:4548173982373
462330-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Compendium of food additive specifications.
FAO JECFA Monographs (2006)