Merck
46086
Sigma-Aldrich
7-Ethylindole
≥98.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11N
CAS番号:
分子量:
145.20
Beilstein:
1238356
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (GC)
不純物
≤0.5% water
屈折率
n20/D 1.603
密度
1.058 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCc1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C10H11N/c1-2-8-4-3-5-9-6-7-11-10(8)9/h3-7,11H,2H2,1H3
InChI Key
PIIZLMYXLGYWTN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • CB1レセプターのアゴニストである(インドール-3-イル)ヘテロ環誘導体の合成に用いる反応剤
  • 蛍光性5H-ベンゾ[b]カルバゾール-6-イル ケトン類の合成に用いる反応剤
  • HIV-1インヒビターであるベンゾイルピペラジニル-インドリルエタンジオン誘導体の合成に用いる反応剤
  • ヒストンデアセチラーゼインヒビターであるビス(インドリル)アルカンヒドロキサム酸の合成に用いる反応剤
  • インスリン様化合物であるインドリルキノン類のパラレル合成に用いる反応剤
  • FLT3および血小板由来成長因子レセプターチロシンのインヒビターであるビス(1H-インドール-2-イル)メタノン類の合成に用いる反応剤
注意
保存中に濃黄色に変色することがあります
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D W Old et al.
Organic letters, 2(10), 1403-1406 (2000-05-18)
[equation--see text] The N-arylation of indoles, including a variety of substituted ones, has been carried out using bulky, electron-rich phosphines as the supporting ligand in combination with Pd(2)(dba)(3). Using this catalyst system, the efficient coupling of indole and a variety
Gabriela P S Maciel et al.
Journal of separation science, 38(23), 4071-4077 (2015-10-09)
Although several methods for the analysis of nitrogen compounds in diesel fuel have been described in the literature, the demand for rapid, sensitive, and robust analyses has increased in recent years. In this study, a comprehensive two-dimensional gas chromatographic method