Merck
460850
Sigma-Aldrich
2-Chlorochalcone, predominantly trans
98%
別名:
3-(2-Chlorophenyl)-1-phenyl-2-propen-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH=CHCOC6H5
CAS番号:
分子量:
242.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
49-52 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccccc1\C=C\C(=O)c2ccccc2
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)