由来生物
synthetic
アッセイ
≥97.0% (N)
形状
powder
光学活性
[α]20/D −77±2°, c = 1% in ethanol
mp
181-183 °C
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1O.CNC(=O)Oc2ccc3N(C)[C@H]4N(C)CC[C@@]4(C)c3c2
InChI
1S/C15H21N3O2.C7H6O3/c1-15-7-8-17(3)13(15)18(4)12-6-5-10(9-11(12)15)20-14(19)16-2;8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3,(H,16,19);1-4,8H,(H,9,10)/t13-,15+;/m1./s1
InChI Key
HZOTZTANVBDFOF-PBCQUBLHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
45720-VAR:
45720-BULK:
45720-5G:
45720-1G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)