Merck
457175
Sigma-Aldrich
Poly(epichlorohydrin-co-ethylene oxide-co-allyl glycidyl ether)
epichlorohydrin 72-77 wt. %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH(CH2Cl)CH2O]x(CH2CH2O)y[CH2CH(CH2OCH2CH=CH2)O]Z
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
含みます
0.3% antioxidant
組成
epichlorohydrin, 72-77 wt. %
粘度
63-77(100 °C, Mooney, ML 1+4)(lit.)
転移温度
Tg −36 °C
密度
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCO.OCC(O)CCl.OCC(O)COCC=C
アプリケーション
Oil seals, printing rollers, belting, tubing, sheet and coated fabrics.
特徴および利点
Cured polymers have low damping and are flexible over a wide temperature range, impermeable to gases.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)