Merck
457094
Sigma-Aldrich
Bis(2,4-dichlorophenyl) chlorophosphate
95%
別名:
Bis(2,4-dichlorophenyl) phosphorochloridate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(Cl2C6H3O)2P(O)Cl
CAS番号:
分子量:
406.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
mp
51-56 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc(OP(Cl)(=O)Oc2ccc(Cl)cc2Cl)c(Cl)c1
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
457094-BULK:
457094-25G:
457094-5G:
457094-VAR:
試験成績書(COA)