Merck
457035
Sigma-Aldrich
4-(トリフルオロメチル)ヒドロ桂皮酸
95%
別名:
3-[4-(トリフルオロメチル)フェニル]プロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4CH2CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
218.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
mp
106-110 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O2/c11-10(12,13)8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(14)15/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,14,15)
InChI Key
OEIUMLSCWINLBB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
457035-BULK:
457035-10G:
457035-VAR:
457035-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
3-[4-(Trifluoromethyl) phenyl] propanoic acid.
Guan J-N, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 65(4), o844-o844 (2009)