Merck
456950
Sigma-Aldrich
m-Xylylenediamine/acrylonitrile adduct
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CH2NR2)2, R = H or CH2CH2CN
CAS番号:
分子量:
54.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
組成
dicyanoethyl adduct, 65 wt. %
monocyanoethyl adduct, 25 wt. %
屈折率
n20/D 1.542 (lit.)
粘度
120 cP(25 °C)(lit.)
bp
281 °C (lit.)
溶解性
water, ethanol, chloroform and benzene.: soluble
密度
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=CC#N.NCc1cccc(CN)c1
InChI
1S/C8H12N2.C3H3N/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10;1-2-3-4/h1-4H,5-6,9-10H2;2H,1H2
InChI Key
XMEXUJUMKRUUNG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Precursor for polyurethanes. Improves chemical resistance and reduces free amines in Mannich-type hardeners for epoxides.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
456950-500ML:4548173154039
456950-BULK:
456950-100ML:4548173154022
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)