Merck
456357
Sigma-Aldrich
3-デシルチオフェン
97%
別名:
3-n -Decylthiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H24S
CAS番号:
分子量:
224.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
97%
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.489 (lit.)
bp
119-120 °C/1.2 mmHg (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCc1ccsc1
InChI
1S/C14H24S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-11-12-15-13-14/h11-13H,2-10H2,1H3
InChI Key
JAYBIBLZTQMCAY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
導電性ポリマ-前駆体[1]
法的情報
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
456357-5G:
456357-VAR:
456357-1G:
456357-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of the American Chemical Society, 117, 233-233 (1995)