Merck
455415
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrakis(3-chlorophenyl)borate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4B(C6H4Cl)4
CAS番号:
分子量:
475.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
不純物
1 wt. % ethyl alcohol
mp
199-203 °C (lit.)
SMILES記法
[NH4+].Clc1cccc(c1)[B-](c2cccc(Cl)c2)(c3cccc(Cl)c3)c4cccc(Cl)c4
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)