Merck
455369
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CF3)COCl
CAS番号:
分子量:
226.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
密度
1.465 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cccc(c1C(Cl)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)6-4(8(11,12)13)2-1-3-5(6)10/h1-3H
InChI Key
ZDRYDSJMVRRAAF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
455369-BULK:
455369-5G:
455369-1G:
455369-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)