Merck
454796
Sigma-Aldrich
Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OCH2CH(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
224.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
99-100 °C/0.6 mmHg (lit.)
密度
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(COCc1ccccc1)OCC
InChI
1S/C13H20O3/c1-3-15-13(16-4-2)11-14-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-9,13H,3-4,10-11H2,1-2H3
InChI Key
VTYTZCJKJNWMGA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
454796-BULK:
454796-10G:
454796-VAR:
454796-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of novel 1, 3-dioxolane nucleoside analogues.
Cai D-M, et al.
Chin. J. Chem., 22(12), 1425-1431 (2004)
(?)-Dioxolane-T ((?)-1-[(2?, 4?)-2-(hydroxymethyl)-4-dioxolanyl] thymine): A new 2', 3'-dideoxynucleoside prototype within vitro activity against HIV.
Norbeck DW, et al.
Tetrahedron Letters, 30(46), 6263-6266 (1989)
Silas P Cook et al.
The Journal of biological chemistry, 277(31), 27782-27792 (2002-05-22)
Serine racemase (SR) is a brain enzyme present in glial cells, where it isomerizes L-serine into D-serine that, in turn, diffuses and coactivates the N-methyl-D-aspartate receptor through the binding to the so-called "glycine site." We have developed a method for