Merck
454419
Sigma-Aldrich
エチルジフェニルホスフィンオキシド
97%
別名:
ジフェニルホスフィノエタンモノキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5P(C6H5)2(O)
CAS番号:
分子量:
230.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
120-125 °C (lit.)
官能基
phosphine oxide
SMILES記法
CCP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15OP/c1-2-16(15,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2H2,1H3
InChI Key
AKTGKEBIBGSCLD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • 非対称1,4-ジオールの位置選択的ラクトン化
  • オレフィンの液相エポキシ化のためのナノ構造ジオキソモリブデン(VI)触媒の合成
  • DIBAL-Hによる第三級ホスフィンオキシドの還元
  • ジフェニルホスフィニル媒介によるケトンの合成
  • 亜リン酸安定化カルボアニオンによる水素の芳香族求核置換
  • ホスフィンを形成するための立体特異的還元
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
454419-BULK:
454419-25G:
454419-5G:
454419-VAR:
試験成績書(COA)