Merck
454273
Sigma-Aldrich
5-エチル-5-メチルヒダントイン
97%
別名:
5-エチル-5-メチル-2,4-イミダゾリジンジオン, NSC 1020
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10N2O2
CAS番号:
分子量:
142.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
144-150 °C (lit.)
SMILES記法
CCC1(C)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-3-6(2)4(9)7-5(10)8-6/h3H2,1-2H3,(H2,7,8,9,10)
InChI Key
VSJRBQDMBFFHMC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
ノシセプチン/オルファニンFQ類似体の合成のための反応剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
454273-BULK:
454273-1G:
454273-5G:
454273-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preferential crystallisation and comparative crystal growth study between pure enantiomer and racemic mixture of a chiral molecule: 5-ethyl-5-methylhydantoin.
Beilles S, et al.
Chemical Engineering Science, 56(7), 2281-2294 (2001)
Palash K Sarker et al.
International journal of molecular sciences, 13(1), 1006-1017 (2012-02-09)
Aqueous solutions of isovaline and its precursor molecule, 5-ethyl-5-methylhydantoin, were irradiated with ultraviolet and γ-ray photons, to evaluate their structural stability against space radiation. The degree of photolysis was measured and irradiation products were identified using chiral, reversed-phase and ion-exchange