Merck
453188
Sigma-Aldrich
D-Glucose-1,2-13C2
99 atom % 13C
別名:
標識化グルコース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C4H12O6
CAS番号:
分子量:
182.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
形状
powder
光学活性
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13C@@H](O)[13CH]=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i1+1,3+1
InChI Key
GZCGUPFRVQAUEE-SZEFTZBMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
D-Glucose-1,2-13C2 can be used:
  • As a stable isotope in the in vivo study of dynamic metabolic profiling of pancreatic tumor.
  • To study the nonoxidative pentose phosphate pathway using a single-tracer method.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
453188-100MG:
453188-100MG-PW:
453188-500MG-PW:
453188-VAR:
453188-1G:
453188-500MG:
453188-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[1, 2-13C2]-D-glucose profiles of the serum, liver, pancreas, and DMBA-induced pancreatic tumors of rats
Boros L, et al.
Pancreas, 31(4), 337-343 (2005)
Mass isotopomer study of the nonoxidative pathways of the pentose cycle with [1, 2-13C2] glucose
Lee, WP, et al.
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism, 274(5), E843-E851 (1998)
Joanna L Gillis et al.
eLife, 10 (2021-08-13)
Alterations to the androgen receptor (AR) signalling axis and cellular metabolism are hallmarks of prostate cancer. This study provides insight into both hallmarks by uncovering a novel link between AR and the pentose phosphate pathway (PPP). Specifically, we identify 6-phosphogluoconate
資料
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.