Merck
452637
Sigma-Aldrich
Catechol bis(trifluoromethanesulfonate)
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
1,2-(CF3SO3)2C6H4
CAS番号:
分子量:
374.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
bp
92-95 °C/1 mmHg (lit.)
mp
37-40 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccccc1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6O6S2/c9-7(10,11)21(15,16)19-5-3-1-2-4-6(5)20-22(17,18)8(12,13)14/h1-4H
InChI Key
XISAIQHXAICQIV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
452637-VAR:
452637-BULK:
452637-100MG:
452637-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)