Merck
452556
Sigma-Aldrich
Ethanol-OD
99 atom % D
別名:
エチルアルコール-d
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OD
CAS番号:
分子量:
47.07
Beilstein:
1731246
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
78 °C (lit.)
同位体純度
99 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
expl. lim.
3.5-15 % (lit.)
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.5000% water
water
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
密度
0.806 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i3D
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-WFVSFCRTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ethan(ol-d) (ethanol-d, ethanol-d1) is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses. It can be prepared by reacting tetraethylorthosilicate with deuterium oxide. The hydrogen bonding in ethanol-d1 has been investigated based on Raman spectral data. The far infrared (FIR) spectrum of ethanol-d1 has been studied using ab initio calculations.
アプリケーション
Ethan(ol-d) may be used as a source of deuterium for the deuterium exchange reaction of ethyl acetoacetate.
おすすめ製品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
452556-BULK:
452556-25ML:
452556-VAR:
452556-1L:
452556-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A quantitative Raman spectroscopic investigation of hydrogen-bonding in ethanol and ethanol-d1.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy.
Edwards HGM, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 45(11), 1165-1171 (1989)
Deuterium Exchange in Ethyl Acetoacetate: An Undergraduate GC-MS Experiment.
Heinson CD, et al.
Journal of Chemical Education, 82(5), 787-787 (2005)
Ab initio determination of the far infrared spectra of some isotopic varieties of ethanol.
Senent ML, et al.
J. Chem. Phys. , 112(13), 5809-5819 (2000)
Synthesis of ethanol-d.
Pasto DJ and Meyer GR.
The Journal of Organic Chemistry, 33(3), 1257-1257 (1968)