安全性情報
1.00358
Supelco
di-Iodine pentoxide
for analysis granular 0.5-2.5 mm EMSURE®
別名:
di-Iodine pentoxide, Diiodine pentoxide, Iodine(V) oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
I2O5
CAS番号:
分子量:
333.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
234-740-2
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMSURE®
pH
1.1 (25 °C, 100 g/L in H2O)
密度
4.98 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
2000 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/I2O5/c3-1(4)7-2(5)6
InChI Key
BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (iodometric, I₂O₅): ≥ 96 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Loss on drying (200 °C): ≤ 2 %
Residue on ignition (as sulfates): ≤ 0.02 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第1類:酸化性固体
クロム、鉛又はよう素の酸化物
危険等級II
第二種酸化性固体