Merck
451320
Sigma-Aldrich
臭化イッテルビウム(III)
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
別名:
三臭化イッテルビウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
YbBr3
CAS番号:
分子量:
412.75
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
anhydrous
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: ytterbium
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
Br[Yb](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Yb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
QNLXXQBCQYDKHD-UHFFFAOYSA-K
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
451320-VAR:
451320-BULK:
451320-1G:
451320-1G-PW:
451320-5G:
451320-5G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)