Merck
450693
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-ベンジル-5,5-ジメチル-2-オキサゾリジノン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15NO2
CAS番号:
分子量:
205.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]22/D −98°, c = 2 in chloroform
光学純度
ee: 99% (HPLC)
mp
65-68 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)OC(=O)N[C@H]1Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO2/c1-12(2)10(13-11(14)15-12)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
InChI Key
AEEGFEJKONZGOH-JTQLQIEISA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
450693-BULK:
450693-1G:
450693-VAR:
450693-100MG:
450693-500MG:
試験成績書(COA)