Merck
450251
Sigma-Aldrich
ヒドラジン 二塩酸塩
≥99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2NH2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
104.97
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
形状
solid
mp
200 °C (dec.) (lit.)
密度
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].NN
InChI
1S/2ClH.H4N2/c;;1-2/h2*1H;1-2H2
InChI Key
LIAWOTKNAVAKCX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドラジンの誘導体を含有するもの
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
450251-25G:
450251-BULK:
450251-VAR:
450251-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Catalytic-spectrophotometric determination of molybdenum in plant and steel with nile red-hydrazine dihydrochloride reaction.
Ensafi AA.
Analytical Letters, 25(!2), 2339-2354 (1992)
Accelerated synthesis of 3, 5-disubstituted 4-amino-1, 2, 4-triazoles under microwave irradiation.
Bentiss F, et al.
Tetrahedron Letters, 41(10), 1539-1541 (2000)
Spectrophotometric method for determination of hydrazine.
Watt GW and Chrisp JD.
Analytical Chemistry, 24(12), 2006-2008 (1952)
Rapid synthesis of 2, 5-disubstituted 1, 3, 4-oxadiazoles under microwave irradiation.
Bentiss F, et al.
Synthetic Communications, 31(6), 935-938 (2001)
A silver colloid produced by reduction with hydrazine as support for highly sensitive surface-enhanced Raman spectroscopy
Nickel U, et al.
Langmuir, 16(23), 9087-9091 (2000)