Merck
449806
Sigma-Aldrich
フッ化ユウロピウム(III)
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
別名:
Europium fluoride, Europium trifluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
EuF3
CAS番号:
分子量:
208.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
anhydrous
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: europium
不純物
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
bp
2280 °C (lit.)
SMILES記法
F[Eu](F)F
InChI
1S/Eu.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI Key
HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Used in the preparation of novel mixed-metal fluorides[1] and in studies on fluoride glasses.[2][3][4][5][6]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
449806-1G:
449806-VAR:
449806-5G:
449806-BULK:
449806-1G-PW:
449806-5G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of Luminescence, 66, 290-290 (1995)
Journal of Non-Crystalline Solids, 197, 8-8 (1996)
Ferroelectr., Lett. Sect., 20, 59-59 (1995)
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 622, 1601-1601 (1996)
R Peslin et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 80(6), 2198-2203 (1996-06-01)
Specific airway resistance (sRaw) measured by body plethysmography without conditioning of the inspired air to BTPS exhibits a strong frequency dependence related to the fact that the warming and wetting of the gas in the airways is not instantaneous (R.