Merck
449512
Sigma-Aldrich
4-メチル-1,3-ジオキソラン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O2
CAS番号:
分子量:
88.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.398 (lit.)
bp
84 °C/745 mmHg (lit.)
密度
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1COCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-4-2-5-3-6-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
SBUOHGKIOVRDKY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
28.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
449512-BULK:
449512-25ML:
449512-5ML:
449512-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polymerizability of methyl substituted 1, 3-dioxolanes.
Okada M, et al.
Makromol. Chem., 176(4), 859-872 (1975)
Acidolysis of poly (4-methyl-1, 3-dioxolane).
Diab MA, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 25(4), 945-954 (1987)
Further studies on the relative ease of reductive cleavage of 1, 3-dioxolanes and 1, 3-dioxanes in ether solution by LiAlH4-AlCl3.
Diner UE and Brown RK.
Canadian Journal of Chemistry, 45(11), 1297-1299 (1967)