Merck
449423
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenol-3,4,5,6-d4
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6D4OH
CAS番号:
分子量:
132.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品449423は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.558 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
mp
8 °C (lit.)
密度
1.279 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c(O)c1[2H]
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D
InChI Key
ISPYQTSUDJAMAB-RHQRLBAQSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
449423-BULK:
449423-VAR:
449423-250MG:
449423-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)