Merck
449059
Sigma-Aldrich
4-(Octyloxy)benzonitrile
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7OC6H4CN
CAS番号:
分子量:
231.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.513 (lit.)
bp
171-173 °C/2 mmHg (lit.)
密度
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCOc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C15H21NO/c1-2-3-4-5-6-7-12-17-15-10-8-14(13-16)9-11-15/h8-11H,2-7,12H2,1H3
InChI Key
GFNSBTARZPEIPN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
449059-1G:4548173152646
449059-VAR:
449059-BULK:
449059-10G:4548173152639
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Georg M Fischer et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(19), 4857-4864 (2009-03-20)
Pyrrolopyrrole cyanine (PPCy) dyes are presented as a novel class of near-infrared (NIR) chromophores, which are synthesized in a condensation reaction of diketopyrrolopyrrole with heteroarylacetonitrile compounds. Their optical properties are marked by strong and narrow-band NIR absorptions. Complexation products with
Synthesis of liquid crystals materials derived from oxadiazole, isoxazole and tetrazole heterocycles.
dos Santos DR, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 17, 157-166 (2008)