Merck
448540
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α-メチル-4-ピリジンメタノール
99%
別名:
(S)-(−)-1-(4-ピリジル)エタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9NO
CAS番号:
分子量:
123.15
Beilstein:
1524527
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D −58°, c = 1 in chloroform
光学純度
ee: 98% (GLC)
mp
67-69 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
C[C@H](O)c1ccncc1
InChI
1S/C7H9NO/c1-6(9)7-2-4-8-5-3-7/h2-6,9H,1H3/t6-/m0/s1
InChI Key
HVOAMIOKNARIMR-LURJTMIESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
448540-VAR:
448540-BULK:
448540-1G:
448540-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)