Merck
448400
Sigma-Aldrich
2-フェノキシエチルアミン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OCH2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
137.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.536 (lit.)
bp
101-103 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2
InChI Key
IMLAIXAZMVDRGA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
448400-VAR:
448400-5G:
448400-BULK:
448400-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A R Katritzky et al.
The Journal of organic chemistry, 66(16), 5590-5594 (2001-08-04)
1-[2-Arylthio(oxy)ethyl]-5-benzotriazolyl-2-pyrrolidinones 6a-e, 12 and 3-benzotriazolyl-2-[2-arylthio(oxy)ethyl]-1-isoindolinones 9a-f, 14 are readily available from reactions of benzotriazole (4), 2-(arylsulfanyl)ethylamines 3, or 2-phenoxyethylamine (11) with 2,5-dimethoxy-2,5-dihydrofuran (5) or 2-formylbenzoic acid (8). Lewis acid mediated cyclizations of 6 and 9 produced novel 1,4-benzothiazepines 7a-e and
Stable gaseous aziridinium ions.
Van de Sande CC, et al.
Org. Mass Spectrom., 13(11), 666-670 (1978)
Synthesis and Characterization of Imino-Phenolate Titanium Complexes and Their Use in Homo-and Copolymerization of Ethylene.
da S Gomes F, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 215(18), 1735-1743 (2014)
Dynamic nuclear polarization with polychlorotriphenylmethyl radicals: supramolecular polarization-transfer effects.
Cristina Gabellieri et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(19), 3360-3362 (2010-04-21)