Merck
446963
Sigma-Aldrich
トリクロロ(ヘキシル)シラン
97%
別名:
ヘキシルトリクロロシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5SiCl3
CAS番号:
分子量:
219.61
Beilstein:
1739071
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
191-192 °C (lit.)
密度
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H13Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9/h2-6H2,1H3
InChI Key
LFXJGGDONSCPOF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Trichloro(hexyl)silane is a trichloroalkylsilane that can be used as a surfactant and a capping agent that functionalizes the surface atoms and attaches hexyl groups on silica substrates like silica nanoparticles (SiNPs).[1][2][3]
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
446963-25ML:
446963-VAR:
446963-BULK:
446963-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The effect of alkyl chain length on the level of capping of silicon nanoparticles produced by a one-pot synthesis route based on the chemical reduction of micelle
Ashby SP, et al.
Journal of Nanoparticle Research, 15(2), 1425-1425 (2013)
Investigation on hole drift mobility in poly (n-hexylphenylsilane)
Kunimi Y, et al.
Solid State Communications, 114(9), 469-472 (2000)
Simple and facile approach to create charge reversible pores via hydrophobic anchoring of ionic amphiphiles
Sonu KP, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 9(10), 9136-9142 (2017)
Tatsuya Sugihara et al.
Science advances, 6(51) (2020-12-18)
Adsorbed films often influence mechanical behavior of surfaces, leading to well-known mechanochemical phenomena such as liquid metal embrittlement and environment-assisted cracking. Here, we demonstrate a mechanochemical phenomenon wherein adsorbed long-chain organic monolayers disrupt large-strain plastic deformation in metals. Using high-speed