Merck
446939
Sigma-Aldrich
N-(Triphenylphosphoranylidene)-1H-benzotriazole-1-methanamine
90%
別名:
1-[[(トリフェニルホスホラニリデン)アミノ]メチル]ベンゾトリアゾール, Betmip
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H21N4P
CAS番号:
分子量:
408.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
不純物
10% N-(triphenylphosphoranylidene)-2H-benzotriazole-2-methanamine
mp
116-122 °C (lit.)
SMILES記法
C(N=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)n4nnc5ccccc45
InChI
1S/C25H21N4P/c1-4-12-21(13-5-1)30(22-14-6-2-7-15-22,23-16-8-3-9-17-23)26-20-29-25-19-11-10-18-24(25)27-28-29/h1-19H,20H2
InChI Key
IOSUDUVEOWKKBL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • Grignard反応
  • アルデヒドとのアザWittig反応と、それに続く臭化アリルマグネシウムとの二重Grignard反応を経由する、N,N-ビス(ブト-3-エニル)アミン類の合成
  • N-アルキルイミノホスホランおよびα位官能基化N-アルキルイミノホスホランの有機合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
446939-1G:
446939-VAR:
446939-250MG:
446939-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)