Merck
446572
Sigma-Aldrich
2,3,6-トリフルオロフェニル酢酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,000
¥11,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,000
About This Item
化学式:
F3C6H2CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
190.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
111-114 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)Cc1c(F)ccc(F)c1F
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-5-1-2-6(10)8(11)4(5)3-7(12)13/h1-2H,3H2,(H,12,13)
InChI Key
QRAZASHLGLHKEB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
446572-1G:
446572-BULK:
446572-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Surfactant-free emulsion electrosynthesis via power ultrasound: electrocatalytic formation of carbon-carbon bonds.
Davies TJ, et al.
Green Chemistry, 4(6), 570-577 (2002)
Primary ion production from various gases in spontaneous desorption.
Park MA and Schweikert EA.
International Journal of Mass Spectrometry and Ion Processes, 128(1), 107-113 (1993)
New C~ 2-Fragment for Ruthenium-Catalyzed Synthesis of Indoles.
Cho CS, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 28(5), 832-832 (2007)
Cyclodextrins as chiral stationary phases in capillary gas chromatography. Part IV: Heptakis (2, 3, 6-tri-O-pentyl)-?-cyclodextrin.
Konig WA, et al.
Journal of High Resolution Chromatography, 12(1), 35-39 (1989)
Synthesis of 2, 2-Dialkylcyclopropane Nitriles1.
Nelson ER, et al.
Journal of the American Chemical Society, 79(13), 3467-3469 (1957)