Merck
446300
Sigma-Aldrich
2-フェニルインデン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥38,300
¥38,300
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥38,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12
CAS番号:
分子量:
192.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥38,300
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
mp
157-161 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
C1c2ccccc2C=C1c3ccccc3
InChI
1S/C15H12/c1-2-6-12(7-3-1)15-10-13-8-4-5-9-14(13)11-15/h1-10H,11H2
InChI Key
BSBXLZYWGGAVHD-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
446300-1G:
446300-10G:
446300-BULK:
446300-VAR:
446300-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Regioselectivity and stereoselectivity in the photodimerization of rigid and semirigid stilbenes.
Wolff T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57(15), 4255-4262 (1992)
Chemical behavior of o-bis (phenylethynyl) benzene toward some electrophilic and nucleophilic reagents.
Whitlock Jr HW, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 34(4), 879-886 (1969)
Ozonolyses of 1, 2-diphenyl-and 2-phenylindene.
Sugimoto T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(1), 135-141 (1993)
A convenient synthesis of 2-arylindenes.
Bendall VI and Dharamshi SS.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2732-2734 (1972)
A Convenient Synthesis of 2-Phenylindene.
Jayamani M and Pillai CN.
Synthetic Communications, 15(6), 535-542 (1985)