Merck
446165
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsiloxy)(vinyl)silane
97%
別名:
Vinyltris(trimethylsiloxy)silane, [Tris(trimethylsiloxy)silyl]ethylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3SiO]3SiCH=CH2
CAS番号:
分子量:
322.70
Beilstein:
1795324
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.395 (lit.)
bp
86.5-87.5 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)O[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)C=C
InChI
1S/C11H30O3Si4/c1-11-18(12-15(2,3)4,13-16(5,6)7)14-17(8,9)10/h11H,1H2,2-10H3
InChI Key
CHEFFAKKAFRMHG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
446165-BULK:
446165-10ML:
446165-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)