Merck
445924
Sigma-Aldrich
3-Phenyl-1-indanone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12O
CAS番号:
分子量:
208.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
bp
148 °C/0.7 mmHg (lit.)
mp
75-78 °C (lit.)
官能基
ketone
phenyl
SMILES記法
O=C1CC(c2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-15-10-14(11-6-2-1-3-7-11)12-8-4-5-9-13(12)15/h1-9,14H,10H2
InChI Key
SIUOTMYWHGODQX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
445924-1G:
445924-VAR:
445924-5G:
445924-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Koltunov KY.
Tetrahedron Letters, 48(32), 5631-5634 (2007)
Asymmetric total synthesis of (+)-indatraline via diastereoselective amination of chiral ethers using chlorosulfonyl isocyanate.
Lee SH, et al.
Tetrahedron, 69(7), 1877-1880 (2013)
Photochemistry of 1-hydroxy-2-indanones: an alternative route to photoenols.
Netto-Ferreira JC, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 8(4), 427-431 (1997)
Thermolysis of substituted indenes. Sigmatropic phenyl and hydrogen migrations.
Miller LL and Boyer RF.
Journal of the American Chemical Society, 93(3), 650-656 (1971)