Merck
445452
Sigma-Aldrich
1-Hydroxy-7-azabenzotriazole
98%
別名:
3H-[1,2,3]-Triazolo[4,5-b]pyridin-3-ol, HOAt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4N4O
CAS番号:
分子量:
136.11
Beilstein:
1211115
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
98%
mp
213-216 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
On1nnc2cccnc12
法的情報
Sold under agreement with PE Biosystems
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)