Merck
44478
Sigma-Aldrich
1-Adamantylphosphaethyne
≥97.0% (GC/CH)
別名:
1-(2-Phosphaethynyl)adamantane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥76,600
¥76,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥76,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15P
CAS番号:
分子量:
178.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥76,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC/CH)
フォーム
solid
mp
69-72 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
P#CC12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15P/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2/t8-,9+,10-,11-
InChI Key
PEMKIUPAYNEFGZ-BIBSGERRSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
VIBRATIONAL SPECTRA OF 1-ADAMANTYLPHOSPHAETHYNE AD-C.
Patsanovskii I I, et al.
Russ. J. Org. Chem., 31(10) (1995)