Merck
443883
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) perchlorate solution
40 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
La(ClO4)3
CAS番号:
分子量:
437.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
蒸気圧
0.12 psi ( 20 °C)
1.68 psi ( 55 °C)
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
liquid
濃度
40 wt. % in H2O
密度
1.479 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O.[La+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wolfram W Rudolph et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(1), 295-305 (2014-11-08)
Raman spectra of aqueous lanthanum perchlorate, triflate (trifluorosulfonate), chloride and nitrate solutions were measured over a broad concentration (0.121-3.050 mol L(-1)) range at room temperature (23 °C). A very weak mode at 343 cm(-1) with a full width at half