Merck
443824
Sigma-Aldrich
4-クロロ-2,5-ジフルオロ安息香酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H2(F)2CO2H
CAS番号:
分子量:
192.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
154-157 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
fluoro
SMILES記法
OC(=O)c1cc(F)c(Cl)cc1F
InChI
1S/C7H3ClF2O2/c8-4-2-5(9)3(7(11)12)1-6(4)10/h1-2H,(H,11,12)
InChI Key
PEPCYJSDHYMIFN-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Chloro-2,5-difluorobenzoic acid reacts with substituted 2-hydroxy acetophenones in the presence of POCl3 to afford 2-acetylphenyl-4-chloro-2,5-difluorobenzoate.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
443824-10G:
443824-VAR:
443824-BULK:
443824-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and antimicrobial evaluations of some novel fluorinated chromones and pyrazoles.
Gadhaveb A, et al.
Indian Journal of Chemistry, 54, 383-390 (2015)
TiO2/modified natural clay semiconductor as a potential electrode for natural dye-sensitized solar cell.
Saelim N, et al.
Ceramics International, 37(2), 659-663 (2011)
Synthesis of 4-Chloro-2, 5-difluorobenzoic Acid.
Hao-yu Z.
Chemical World, 1, 010-010 (2011)