Merck
44376
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-4-cyano-β-Phe-OH
≥98.0%
別名:
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-cyanophenyl)propionic acid, Boc-4-cyano-D-β-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H18N2O4
CAS番号:
分子量:
290.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0%
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C15H18N2O4/c1-15(2,3)21-14(20)17-12(8-13(18)19)11-6-4-10(9-16)5-7-11/h4-7,12H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m0/s1
InChI Key
PYMTTWVQVSELBI-LBPRGKRZSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)