アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.331 (lit.)
bp
120-122 °C/743 mmHg (lit.)
密度
1.418 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)COC(=O)C=C
InChI
1S/C7H5F7O2/c1-2-4(15)16-3-5(8,9)6(10,11)7(12,13)14/h2H,1,3H2
InChI Key
PLXOUIVCSUBZIX-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
443751-25ML:
443751-VAR:
443751-BULK:
443751-5ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.
高屈折率・低屈折率のポリマーや、屈折率制御のための添加剤としてジルコニウムおよびハフニウムをベースとするアクリラートモノマーを販売しております。