Merck
442550
Sigma-Aldrich
Tris[trinitratocerium(IV)] paraperiodate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[Ce(NO3)3]3(H2IO6)
CAS番号:
分子量:
1203.31
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cerium
mp
90 °C (lit.)
SMILES記法
[Ce+4].[Ce+4].[Ce+4].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.OI(O)([O-])([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ce.H5IO6.9NO3/c;;;2-1(3,4,5,6)7;9*2-1(3)4/h;;;(H5,2,3,4,5,6,7);;;;;;;;;/q3*+4;;9*-1/p-3
InChI Key
UAFAVRCQSOGROV-UHFFFAOYSA-K
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
442550-25G-A:
442550-5G-A:
442550-BULK-A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)