Merck
442011
Sigma-Aldrich
N-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14N4O2
CAS番号:
分子量:
210.23
Beilstein:
6141956
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
97-101 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NC(=N)n1cccn1
InChI
1S/C9H14N4O2/c1-9(2,3)15-8(14)12-7(10)13-6-4-5-11-13/h4-6H,1-3H3,(H2,10,12,14)
InChI Key
IGSFMHYSWZUENI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
442011-BULK:
442011-VAR:
442011-5G:
442011-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)