グレード
technical
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
146-150 °C (lit.)
密度
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(C)=C(\[H])C(OCC)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-7-8(9-5-2)10-6-3/h4,7-8H,5-6H2,1-3H3/b7-4+
InChI Key
ZUMISMXLQDKQDS-QPJJXVBHSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
442003-VAR:
442003-5ML:
442003-BULK:
442003-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ