Merck
440019
Sigma-Aldrich
4,4′-オキソビス(フェニルイソシアナート)
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O(C6H4NCO)2
CAS番号:
分子量:
252.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
形状
solid
bp
196 °C/5 mmHg (lit.)
mp
64-68 °C (lit.)
SMILES記法
O=C=Nc1ccc(Oc2ccc(cc2)N=C=O)cc1
InChI
1S/C14H8N2O3/c17-9-15-11-1-5-13(6-2-11)19-14-7-3-12(4-8-14)16-10-18/h1-8H
InChI Key
KDLIYVDINLSKGR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
440019-BULK:
440019-1G:
440019-VAR:
440019-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of novel chiral tetra-(hydrazinecarboxamide) cyclophane macrocycles.
Nour HF, et al.
Tetrahedron Letters, 54(32), 4139-4142 (2013)