Merck
439827
Sigma-Aldrich
Diethyl (2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl)phosphonate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3CH(OH)P(O)(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
236.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
59-63 °C (lit.)
SMILES記法
CCOP(=O)(OCC)C(O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H12F3O4P/c1-3-12-14(11,13-4-2)5(10)6(7,8)9/h5,10H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
ZVRKPNJLSIJXPF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
439827-5G:
439827-VAR:
439827-BULK:
439827-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)