アッセイ
98%
mp
37-40 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1cc(Cl)sc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2OS/c1-3(9)4-2-5(7)10-6(4)8/h2H,1H3
InChI Key
GYFDNIRENHZKGR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- substituted chalcones[1]
- AL-4623A and AL-4862 (brinzolamide), inhibitors of topical carbonic anhydrase[2]
- 2,5-dichlorothiophene-3-carboxylic acid, which is the starting reagent required for the synthesis of 2,5-dichloro-N-(substituted amino-carbonothioyl)thiophene-3-carboxamides and 2-(substituted amino)-4H-thieno[3,2-e]-1,3-thiazin-4-ones[3]
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
439509-5G:
439509-1G:
439509-25G:
439509-VAR:
439509-BULK:
アクティブなフィルタ