Merck
439266
Sigma-Aldrich
1,2,3,6-テトラヒドロピリジン 塩酸塩
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9N · HCl
CAS番号:
分子量:
119.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
189-191 °C (lit.)
SMILES記法
Cl.C1CC=CCN1
InChI
1S/C5H9N.ClH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-2,6H,3-5H2;1H
InChI Key
AFCYWWIZGOUXCF-UHFFFAOYSA-N
詳細
1,2,3,6-Tetrahydropyridine hydrochloride is a heterocyclic building block, useful in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
439266-VAR:
439266-BULK:
439266-250MG:
439266-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)