アッセイ
97%
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
官能基
ester
nitrile
SMILES記法
CC1=C(C#N)C(=O)Oc2ccccc12
InChI
1S/C11H7NO2/c1-7-8-4-2-3-5-10(8)14-11(13)9(7)6-12/h2-5H,1H3
InChI Key
FFBLBFMTKGSSPY-UHFFFAOYSA-N
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
438618-VAR:
438618-5G:4548173150505
438618-BULK:
438618-1G:4548173150499
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ