Merck
438499
Sigma-Aldrich
ベンジル-2,4-ジヒドロキシフェニルケトン
97%
別名:
2′,4′-ジヒドロキシ-2-フェニルアセトフェノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2COC6H3(OH)2
CAS番号:
分子量:
228.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
112-116 °C (lit.)
官能基
ketone
phenyl
SMILES記法
Oc1ccc(c(O)c1)C(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-11-6-7-12(14(17)9-11)13(16)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,9,15,17H,8H2
InChI Key
VFQKAJVKZKHVPD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
438499-10G:
438499-BULK:
438499-1G:
438499-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and study of mesogenic compounds having a methylene ketone (-CH2-CO-) linking group.
Chudgar NK and Shah A.
Liq. Cryst., 14(4), 1163-1167 (1993)