Merck
438049
Sigma-Aldrich
N-Benzylglycine hydrochloride
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2NHCH2CO2H·HCl
CAS番号:
分子量:
201.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
232 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl.OC(=O)CNCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c11-9(12)7-10-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,10H,6-7H2,(H,11,12);1H
InChI Key
BUZJPENZWLUHJD-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
438049-VAR:
438049-BULK:
438049-5G:
438049-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)