Merck
437905
Sigma-Aldrich
ジメチルビフェニル-4,4′-ジカルボキシレート
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O2CC6H4C6H4CO2CH3
CAS番号:
分子量:
270.28
Beilstein:
2055852
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
solid
mp
213-215 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C(=O)OC
InChI
1S/C16H14O4/c1-19-15(17)13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(10-6-12)16(18)20-2/h3-10H,1-2H3
InChI Key
BKRIRZXWWALTPU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ジメチルビフェニル-4,4′-ジカルボキシレートは、平面状のビフェニルジカルボン酸エステルです。ジメチルビフェニル-4,4′-ジカルボキシレートの結晶データが報告されています。
アプリケーション
ジメチルビフェニル-4,4′-ジカルボキシレートは、ジメチル2-フルオロ- および2,2′-ジフルオロビフェニル-4,4′-ジカルボキシレートの合成の出発試薬として使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
437905-BULK:
437905-VAR:
437905-10G:
437905-50G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and properties of luminophores derived from fluorinated biphenyls.
Ol'khovik VK, et al.
Russ. J. Org. Chem., 44(8), 1172-1179 (2008)
Dimethyl biphenyl-4, 4'-dicarboxylate.
Ritzerfeld V, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 65(7), 1677-1677 (2009)